Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 8-425, boca pequeña
Código de producto. 10560053 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Fondo cónico
Fondo plano
Marking Spot:
No
Sí
Volumen de trabajo (métrico):
1 ml
1,5 ml
1,65 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Estilo de la base Marking Spot Volumen de trabajo (métrico) unitSize
10560053 Ámbar Fondo plano No 1,5 ml paquete de 100
11595874 Ámbar Fondo plano Sí 1,5 ml paquete de 100
11515884 Transparente Fondo cónico No 1 ml paquete de 100
11565874 Transparente Fondo plano No 1,5 ml paquete de 100
11525884 Transparente Fondo plano Sí 1,65 mL paquete de 100
5 options
Código de producto. 10560053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Viales estándar para GC y HPLC.
  • Viales estándar para GC y HPLC
  • Especialmente adecuado para instrumentos VWR (Merck™)/Hitachi.
  • Amplia gama de microinsertos
  • Viales y sellos también disponibles como KIT 2 en 1
  • La pequeña abertura requiere microinsertos con un diámetro de 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <110 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND8
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm