Learn More
Buerkle™ Frasco para muestras de vidrio
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se pueden utilizar con el Profi Sampler de Buerkle™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Descripción | Equipo para el Profi Sampler de aluminio, UniSampler Ex |
| Material | De cristal |
| Cantidad | Unitary |
| Tamaño de rosca (métrico) | 45 mm |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Tipo de producto | Botella, muestras |
| Para utilizar con (equipo) | ProfiSampler de aluminio |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |