Learn More
Cole-Parmer™ Viales de vidrio para muestras
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 ml
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Descripción
- Los viales están fabricados con vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 (tipo 1, clase A).
- Elija entre un tapón de polipropileno con refuerzo de espuma con revestimiento de PTFE o un tapón de polipropileno con septos de silicona con revestimiento de PTFE.
- Los viales, tapones y septos se envuelven al vacío por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales de vidrio con tapón con revestimiento de PTFE/silicona transparente de 12 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 19 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (expansión 33) |
| Volumen (métrico) | 12 ml |
| Septo | Teflón y silicona |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Rosca con revestimiento de PTFE/silicona |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Altura (métrico) | 65 mm |