Learn More
Hach Lange™ Celdas de muestra de vidrio
Código de producto. 10526844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6/Paq.
Volumen (métrico):
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Volumen (métrico) unitSize
10526844 6/Paq. 10 mL paquete de 6
10510983 6/Paq. 25 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526844 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2427606
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hach Lange Glass Sample Cells, Volume: 10mL, Quantity: 1Each
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 mL
Cantidad 6/Paq.
Tamaño 25 x 60 mm
Tipo Celda de muestra