Learn More
Gravis Frascos de vidrio para muestras
Descripción
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 30 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| N.° por paquete | 88 |
| Cantidad | 88/Paq. |
| Altura (métrico) | 45 mm |