Learn More
Hecht Karl™ Glass Safety Measuring Pipets
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Glass |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0.02 mL |
| Incluye | Ground suction piston |
| Cantidad | 1/pack |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Tipo | Safety Measuring Pipette |