Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC RP-2/UV254 de vidrio
Código de producto. p-8012127 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 12867611
Marca: Macherey-Nagel™ 811082
Solo quedan null
Especificaciones
Material RP-2 de vidrio
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Componentes de plantas activas, esteroides
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm