Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC RP-2/UV254 de vidrio
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Material | RP-2 de vidrio |
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Placa TLC |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Componentes de plantas activas, esteroides |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Mostrar más |