Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC RP-18 W/UV254 de vidrio
Código de producto. p-8012126 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10259361 10 x 10 cm paquete de 25
10607812 20 x 20 cm paquete de 15
10726142 5 x 20 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10259361 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 811075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa de vidrio para TLC RP-18 con UV254
Placas de vidrio de HPTLC RP-18 W UV254 C18 con capa de sílice modificada de 5 x 20 cm de 0,25 mm de grosor
  • Material de base: placas de vidrio con gel de sílice
  • Modo: Fase inversa RP-18 W UV254
  • Dureza de capa: Estándar, suave
Adsorbente:
  • Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
  • Fase RP-18 W UV254
  • Indicador UV: Sí
  • Tipo de partículas: Partículas totalmente porosas (FPP)
  • Forma de partícula: Irregular
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 2 a 10 µm
  • Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Aminofenoles, barbitúricos, HPTLC, nucleobases, ftalatos, plastificantes, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), conservantes, fase inversa (RP), esteroides, tetraciclinas, humectable con agua
Características generales de la placa de vidrio TLC de Macherey-Nagel:
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
  • La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
  • Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
  • Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
  • Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
Material RP-18 W de vidrio
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Aminofenoles, barbitúricos, conservantes, nucleobasas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, esteroides, tetraciclinas, plastificadores (ftalatos)
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm