Learn More
Macherey-Nagel™ Glass RP-18 W/UV254 TLC Plate
Glass RP-18 W/UV254 TLC Plate
Marca: Macherey-Nagel™ 811074
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Placas de vidrio de HPTLC RP-18 W UV254 C18 con capa de sílice modificada
- Material de base: placas de vidrio con gel de sílice
- Modo: Fase inversa RP-18 W UV254
- Dureza de capa: Estándar, suave
Adsorbente:
- Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
- Fase RP-18 W UV254
- Indicador UV: Sí
- Tipo de partículas: Partículas totalmente porosas (FPP)
- Forma de partícula: Irregular
- Tamaño medio del poro de 60 Å
- Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
- Tamaño de partícula de 2 a 10 µm
- Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Aminofenoles, barbitúricos, HPTLC, nucleobases, ftalatos, plastificantes, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), conservantes, fase inversa (RP), esteroides, tetraciclinas, humectable con agua
Características generales de la placa de vidrio TLC de Macherey-Nagel:
- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
- Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
- Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
- Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
RP-18 W de vidrio | |
60 Å | |
Placa TLC | |
Aminofenoles, barbitúricos, conservantes, nucleobasas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, esteroides, tetraciclinas, plastificadores (ftalatos) | |
∼ 500 m2/g | |
20 x 20 cm |
5-17 μm | |
15/Paq. | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
1 mm |