Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetro de rutina de vidrio
Código de producto. p-8013953
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 20 a 100 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13181073
Marca: Poulten Selfe™ 1634/06
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para medir líquidos transparentes
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Adecuado para líquidos transparentes; longitud total nominal: 250 mm. Tamaño aproximado de la muestra: 7 ml. Datos de calibración a 40 °C con la constante, C, indicada a 40 °C y 100 °C. Con certificado de calibración NAMAS.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro de rutina
Intervalo de viscosidad De 20 a 100 cSt
Calibrated Sí
Material Vidrio
Tamaño 200