Learn More
Hach Lange™ Cubetas redondas de vidrio
Description
- Fabricado con material de vidrio
- Longitud de trayectoria óptica redonda de 13 mm
- 25 piezas, 7 ml, con tapones de caucho
- Intervalo de longitudes de onda de 190 nm – 1100 nm
Order Info
dimTipProducto
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 7 mL |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Cubeta redonda |