Learn More
Hecht Karl™ Vial con borde enrollado de vidrio
Código de producto. 10758842
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
Altura (métrico):
24 mm
41mm
48mm
72mm
Diámetro exterior (imperial):
24 mm
25mm
28mm
N.° por paquete:
108
130
154
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 130
paquete de 154
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) N.° por paquete unitSize
10758842 5 ml 24 mm 24 mm 154 paquete de 154
10339451 10 ml 41mm 24 mm 154 paquete de 154
10419241 15 ml 48mm 25mm 130 paquete de 130
10247531 30 ml 72mm 28mm 108 paquete de 108
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10758842 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42783008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con un borde enrollado. Los viales de vidrio Karl Hecht™ son ideales para almacenar pequeños volúmenes de líquidos.
  • Manufactured with glass for optimum visibility
  • Snap cap included
  • Available in various sizes to fit laboratory needs
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5 ml
N.° por paquete 154
Material del cierre Plástico
Tipo de tapón A presión
Cantidad Paquete de 154
Altura (métrico) 24 mm