Learn More
Hecht Karl™ Vial con borde enrollado de vidrio
Descripción
- Manufactured with glass for optimum visibility
- Snap cap included
- Available in various sizes to fit laboratory needs
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 30 ml |
| N.° por paquete | 108 |
| Material del cierre | Plástico |
| Tipo de tapón | A presión |
| Cantidad | Paquete de 108 |
| Altura (métrico) | 72mm |