Learn More
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
5 ml
10 mL
15 ml
20 mL
25 ml
30 ml
40 mL
100 mL
Altura (métrico):
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.7 in., 19 mm
0.7 in., 19 mm
0.8 in., 21 mm
0.9 in., 23 mm
0.9 in., 24 mm
1 in., 25 mm
1,1 in, 27 mm
1,1 in, 28 mm
1.2 in., 30 mm
1.2 in., 30 mm
1.3 in., 34 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 250
Descripción
- Soda-lime glass
- PE snap-on lid
- Non-sterile
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Descripción | Rolled rim glass vials with snap-on lid |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.7 in., 19 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | A variety of laboratory applications |
| Altura (imperial) | 1.6 in. |
| Material (sello) | Polyethylene |
| Mostrar más |