Learn More
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio
Código de producto. 10598911
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
5 ml
10 mL
15 ml
20 mL
25 ml
30 ml
40 mL
100 mL
Altura (métrico):
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.7 in., 19 mm
0.7 in., 19 mm
0.8 in., 21 mm
0.9 in., 23 mm
0.9 in., 24 mm
1 in., 25 mm
1,1 in, 27 mm
1,1 in, 28 mm
1.2 in., 30 mm
1.2 in., 30 mm
1.3 in., 34 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10598911 100 mL 146 mm 1.3 in., 34 mm paquete de 100
10598141 3 mL 30 mm 0.7 in., 19 mm paquete de 200
11925766 5 ml 40 mm 0.7 in., 19 mm paquete de 200
10644141 10 mL 45 mm 0.9 in., 23 mm paquete de 200
10252801 10 mL 50 mm 0.8 in., 21 mm paquete de 200
10202901 15 ml 52 mm 0.9 in., 24 mm paquete de 200
10252991 20 mL 55 mm 1,1 in, 27 mm paquete de 200
10438312 20 mL 71 mm 1 in., 25 mm paquete de 200
10418312 25 ml 50 mm 1.2 in., 30 mm paquete de 250
10364641 30 ml 76 mm 1,1 in, 28 mm paquete de 200
10588911 40 mL 81 mm 1.2 in., 30 mm paquete de 200
11 options
Código de producto. 10598911
Marca: Resch Glas™ 9400290
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Especificaciones
Color del tapón Natural
Descripción Rolled rim glass vials with snap-on lid
Diámetro exterior (imperial) 1.3 in., 34 mm
Color Clear
Material Soda Lime Glass
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 100 mL
Para utilizar con (aplicación) A variety of laboratory applications
Altura (imperial) 5.7 in.
Material (sello) Polyethylene
Estilo de cuello Rolled Rim
Volumen (imperial) 3,4 oz
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Snap Cap
Altura (métrico) 146 mm
Tipo de producto Vial con borde enrollado