Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anillos de vidrio conforme a Raschig
Código de producto. p-7222583
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
3 mm
4 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11506734 10 mm cada uno
11566724 3 mm cada uno
11576724 4 mm cada uno
11596724 8 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11506734
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05127010
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Anillos de vidrio según Raschig
  • Material: vidrio sódico-cálcico
Especificaciones
Altura (métrico) 10 mm
Material Vidrio sódico-cálcico
Diámetro exterior (métrico) 10 mm