Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anillos de vidrio conforme a Raschig
Código de producto. 11596724
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
3 mm
4 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11596724
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05127008
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Anillos de vidrio según Raschig
  • Material: vidrio sódico-cálcico
Especificaciones
Altura (métrico) 8 mm
Material Vidrio sódico-cálcico
Diámetro exterior (métrico) 8 mm