Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase A con escala impresa de vidrio
Código de producto. p-8011843
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11827112 100 ml paquete de 2
11863212 250 ml paquete de 2
11843212 30 ml paquete de 2
11853212 40 ml paquete de 2
11883212 330 ml paquete de 2
5 options
Código de producto. 11827112
Marca: Hirschmann™ 2950180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • No esmerilado
  • Con reborde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor nominal calibrado para IN
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 170 ml
Graduated Sí
Clase A