Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase A con escala impresa de vidrio
Código de producto. 11883212
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11883212
Marca: Hirschmann™ 2950187
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • No esmerilado
  • Con reborde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor nominal calibrado para IN
Especificaciones
Capacidad (métrico) 330 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 330 ml
Graduated Sí
Clase A