Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase A con escala impresa de vidrio
Código de producto. 11843212
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Unit Size:
paquete de 2
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
11843212 30 ml paquete de 2
11827112 100 ml paquete de 2
11863212 250 ml paquete de 2
11853212 40 ml paquete de 2
11883212 330 ml paquete de 2
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11843212
Brand: Hirschmann™ 2950173
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • No esmerilado
  • Con reborde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor nominal calibrado para IN
Specifications
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 125 ml
Graduated Sí
Clase A