Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de disolvente de vidrio/PP/PTFE Fortuna Optifix
Para dispensación de disolventes orgánicos puros. Los dispensadores de disolventes de vidrio/PP/PTFE Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
457.00€ - 1725.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de disolvente Optifix Fortuna |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de disolventes |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10262991
|
Poulten Graf™
101 08127 |
De 0,4 a 2 ml |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10272991
|
Poulten Graf™
101 08133 |
De 1 a 5 ml |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10568721
|
Poulten Graf™
101 08148 |
De 10 a 50 ml |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10242371
|
Poulten Graf™
101 08151 |
De 20 a 100 ml |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10749331
|
Poulten Graf™
101 08138 |
De 2 a 10 ml |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10519111
|
Poulten Graf™
101 08153 |
De 40 a 200 ml |
1725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10558721
|
Poulten Graf™
101 08144 |
De 6 a 30 ml |
631.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Para dispensación de disolventes orgánicos puros. Los dispensadores de disolventes de vidrio/PP/PTFE Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
- Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
- Solid dispensing piston made of glass
- Cylinder coated with plastic to protect against breakage
- With certificate, individually numbered
- Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
- Graduation on the scale is lasered and easy to read
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Especificaciones
Dispensador de disolvente Optifix Fortuna | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio | |
Para la dispensación de disolventes | |
Unidad |