Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de disolvente de vidrio/PP/PTFE Fortuna Optifix
Código de producto. 10568721
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 50 ml
De 2 a 10 ml
De 20 a 100 ml
De 40 a 200 ml
De 6 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10568721 De 10 a 50 ml cada uno
10262991 De 0,4 a 2 ml cada uno
10272991 De 1 a 5 ml cada uno
10242371 De 20 a 100 ml cada uno
10749331 De 2 a 10 ml cada uno
10519111 De 40 a 200 ml cada uno
10558721 De 6 a 30 ml cada uno
7 options
Código de producto. 10568721
Marca: Poulten Graf™ 101 08148
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para dispensación de disolventes orgánicos puros. Los dispensadores de disolventes de vidrio/PP/PTFE Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
Para dispensación de disolventes orgánicos puros. Los dispensadores de disolventes de vidrio/PP/PTFE Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Pistón dispensador sólido fabricado en vidrio
  • Cilindro recubierto de plástico como protección contra roturas
  • Con certificado, numerado individualmente
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de disolvente Optifix Fortuna
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio
Volumen (métrico) De 10 a 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de disolventes
Cantidad Unidad