Learn More
Hoefer™ Placas de vidrio para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400
Descripción
- Para utilizar con las unidades de electroforesis vertical SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 y SE400
- Normal (recto, sin muesca)
- Se suministran en paquetes de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400 |
| Tipo | Placa de vidrio de baja fluorescencia |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 16 cm |
| Longitud (métrico) | 18 cm |
| Anchura (métrico) | 16 cm |