Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de vidrio Adamant UV254
Código de producto. 10101762 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
Cantidad:
100/Paq.
200/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10101762
Marca: Macherey-Nagel™ 821015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la eficacia de la separación y maximice la resolución durante la cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice estándar sin modificar Adamant™ para TLC, UV254, están disponibles en placas de vidrio con un sistema de unión optimizado e indicador UV.
Aumente la eficacia de la separación y maximice la resolución durante la cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice estándar sin modificar Adamant™ para TLC, UV254, están disponibles en placas de vidrio con un sistema de unión optimizado e indicador UV.
  • Las placas Adamant™ incorporan un sistema de unión de reciente desarrollo, que se traduce en una gran dureza de la capa de sílice
  • La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
  • La resistencia a la abrasión evita cambios no deseados o daños en la capa durante el transporte o la manipulación
  • Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
  • Con indicador fluorescente en 254 nm
  • Grosor de capa de 250 μm Silica 60, superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g
  • Tamaño de partícula de 5 a 17 µm
  • Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
  • Alta idoneidad para análisis de trazas resultantes de un indicador UV con brillo aumentado y bajo nivel de ruido de fondo de la capa
  • Disponibles como placas de vidrio 
Especificaciones
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 100/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 20 cm