Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de vidrio Adamant
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Cantidad:
200/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 50
Specifications
Specifications
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 10 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction