Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Electrodo de pH de uso general para HI 8314 y HI 9210N |
| Material | PEI |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 20 °C a 40 °C |