Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Electrodo de pH/temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH y temperatura |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |