Learn More
Crison Instruments™ Electrodo de pH de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | En biología y aplicación clínica. |
| Electrolito de referencia | CRISOLYT |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |