Learn More
Crison Instruments™ Electrodo de pH de vidrio
Código de producto. 12041362
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 12
De 0 a 14
Electrolito de referencia:
CRISOLYT
CRYSOLYT A
Gel
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 0 °C a 60 °C
De 0 °C a 80 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12041362
Marca: Crison Instruments™ 5207
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de pH
Para utilizar con (aplicación) Papel, tela, cuero, agar, hojas, etc.
Electrolito de referencia CRYSOLYT A
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C