Learn More
Karl Hecht™ Petri Dish, Glass
Código de producto. p-8009468
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20 cm
Altura (métrico):
5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10257281 20 cm 5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10257281
Marca: Karl Hecht™ 41042042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Shallow, lidded glass dishes for culturing cells including bacteria. Karl Hecht™ Petri Dishes, Glass are available in a range of convenient sizes.
  • Glass construction.
  • Lidded.
  • Available in a variety of sizes.
Especificaciones
Material Vidrio
Forma Round
Altura (métrico) 5 cm
Diámetro (métrico) 20 cm