missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Petri Dish, Glass

Código de producto. 10257281
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20 cm
Altura (métrico):
5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10257281 20 cm 5 cm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10257281

Marca: Karl Hecht™ 41042042

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Shallow, lidded glass dishes for culturing cells including bacteria. Karl Hecht™ Petri Dishes, Glass are available in a range of convenient sizes.

  • Glass construction.
  • Lidded.
  • Available in a variety of sizes.

Especificaciones

Material Vidrio
Forma Round
Altura (métrico) 5 cm
Diámetro (métrico) 20 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.