Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de vidrio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Separa mezclas en disolventes no miscibles. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de vidrio Fisherbrand™ está disponible con una llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable, pero se suministra con un tapón de plástico y vidrio.
- El tapón de fácil apertura contribuye a reducir la acumulación de presión durante el procesamiento.
- Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
- Certificación ISO 4800.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Cantidad | 1 paquetes |
| Llaves de paso | Vidrio |
| Material del tope | Vidrio, plástico |
| Número de tapón | 19/26 |
| Tipo de producto | Embudo de separación |