Learn More
Karl Hecht™ Pipetas Pasteur de vidrio
Description
- Disposable
- Acc. to ISO 7712
- Manufactured of soda glass
- Long tapered tip
- With constriction in the upper part for cotton plug
- Capillary tip inside diameter of approx. 1mm, body approx. 90 x 7mm
- Short form and long form available
- 250 pieces/box, 1000 pieces/carton
- With CE marking
- 100 pieces/tube; 10 tubes/box
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (métrico) | 7 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo |
| Cantidad | 250/Box, 1000/Carton |
| Estilo de punta | Long Tapered |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Desechables | Single-use |