Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipetas Pasteur de vidrio Volac™
Código de producto. 15934702
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Conectado
Sin tapón
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
Código de producto. Longitud (métrico) Esterilidad Incluye unitSize
15934702 230 mm Estéril Conectado paquete de 250
10659932 150 mm No estéril Conectado paquete de 1000
10026041 150 mm No estéril Sin tapón 1000 PCS
10446111 230 mm No estéril Conectado paquete de 1000
10006021 150 mm - Sin tapón paquete de 1000
10209381 230 mm No estéril Sin tapón 1000 PCS
10055921 230 mm Estéril Conectado paquete de 1000
15962290 150 mm Estéril Conectado paquete de 250
8 options
Código de producto. 15934702
Marca: Poulten & Graf GmbH D812/VA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas pipetas para una gran variedad de aplicaciones. Las pipetas Pasteur de vidrio Poulten Graf™ Volac™ disponen de un grosor de pared ligeramente superior para proporcionar mayor resistencia y reducir el riesgo de roturas durante el uso o cuando se colocan en tetinas de PVC.
  • Disponibles con o sin tapón
  • Las pipetas de vidrio vienen en 150, 230 y 270 mm de longitud
  • Los materiales de envasado se han seleccionado cuidadosamente para garantizar la facilidad de uso del técnico con protección máxima contra rotura durante el tránsito y contaminación mínima por pelusas o polvo
  • Todas las pipetas estándar se pueden suministrar con «puntos sellados» y marca de rotura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5732,ISO7712
Diámetro exterior (métrico) Entre 6,8 y 7,1 mm
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad Estéril
Incluye Conectado
Cantidad 250
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables