Learn More
Hirschmann™ Pipetas Pasteur
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Conforme a ISO 7712
- Sin tapón de algodón
- Con punta fina extendida
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7712 |
| Material | Vidrio |
| Incluye | Extremo finamente afilado |
| Longitud de la punta (métrico) | 40 mm |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Estilo de parte superior | Diseño fino |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |