Learn More
Macherey-Nagel™ Microinserto de vidrio N8-1 y N11-1 0 con abertura pequeña
Código de producto. 10349870 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10349870 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10349870
Marca: Macherey-Nagel™ 702968.1
Solo quedan null
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,15 mL
Modelo Para viales con abertura pequeña
Estilo de la base Cónicos
Cantidad 100/Paq.
Para utilizar con (equipo) Viales de boca pequeña
Altura (métrico) 31 mm