Learn More
Rogo Sampaic™ Portaobjetos de vidrio sin bordes
Contienen muestras para la observación con un microscopio. Los portaobjetos de microscopio de vidrio Rogo Sampaic™ se han fabricado con vidrio sodocálcico y están disponibles con o sin margen mate.
8.00€ - 12.80€
Especificaciones
Edges | 90 ° o ribete natural |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Grosor (métrico) | 1,1 mm |
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Código de producto | Marca | Estilo de esquina | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de esquina | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11874782
|
Rogo Sampaic™
BPB018 |
Margen mate |
12.80€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11864782
|
Rogo Sampaic™
BPB017 |
Sin bordes |
11.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11854782
|
Rogo Sampaic™
BPB016 |
Sin bordes |
8.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Disponible con bordes esmerilados o sin procesar
- Dimensiones: aprox. 76 x 26 mm
- Se suministran en paquetes de 50
Especificaciones
90 ° o ribete natural | |
1,1 mm | |
26 mm | |
50/Paq. |
Vidrio sodocálcico | |
76 mm | |
Pulido |