Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS Schellbach con graduaciones en azul
Código de producto. p-8013427
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11722392
Marca: Hirschmann™ 3300240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con tiras Schellbach para mejorar la legibilidad.
  • Clase AS
  • Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN&trade para ofrecer resistencia a los productos químicos y a choques térmicos
  • Marcas de graduación azules
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Llave de paso recta con llave de PTFE
  • Llave de paso en tubo de llenado con llave de PTFE
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Calibrado para EX
  • Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Vidrio
Graduaciones 0,01 ml
Incluye Tiras Schellbach
Material del enchufe Politetrafluoroetileno (PTFE)
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,01 ml
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385