Learn More
Labconco™ Tapas de vidrio para sistemas de liofilización FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Las tapas de vidrio reemplazan la tapa acrílica incluida con los sistemas de liofilización FreeZone.
La tapa de vidrio reemplaza la tapa acrílica incluida con el sistema de liofilización FreeZone de 4,5 litros con cámara de secado de 10 puertos integrada.Proporciona protección adicional contra disolventes y corrosivos que atacan el acrílico, como el acetonitrilo.Incluye una junta de neopreno.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapa de cámara |
| Capacidad (métrico) | 6, 12, 18 l |
| Material | Vidrio |
| Tamaño | Grande |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona protección adicional contra disolventes y corrosivos que atacan el acrílico, como el acetonitrilo |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras de colector Freezone™ de 6, 12 y 18 del sistema de liofilización o cámara de secado de 16 puertos |
| Incluye | Cubierta de plástico de 0,63 cm (0,25 pulg) y junta de neopreno negra |
| Diámetro (imperial) | 14 in |
| Diámetro (métrico) | 35,56 cm |
| Peso (imperial) | 3,5 lb |
| Mostrar más |