Learn More
Rogo Sampaic™ Tarro de tinción Laveran de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Tipo | Tarro de tinción |
| Número de portaobjetos | 3 |
| Dimensiones (L x An) | 58 x 94 mm |
| Longitud (métrico) | 58 mm |
| Anchura (métrico) | 94 mm |
| Fondo (métrico) | 33 mm |