Learn More
Karl Hecht™ Frascos con tapón de rosca de cuello ancho Assistent™
Descripción
- Con rosca y tapón de rosca
- Disponibles en vidrio transparente o ámbar
- El vidrio ámbar es ideal para proteger los materiales sensibles a la luz
- Los tapones de rosca son resistentes al calor de hasta 110 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Ámbar |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | De cristal |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Tarro |