Learn More
Laboratories Sales™ Viales de inyección de vidrio tubular
Código de producto. 11792058 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 208
paquete de 95
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11792058 10 ml paquete de 160
11728116 20 ml paquete de 95
11722997 5 ml paquete de 208
3 options
Código de producto. 11792058
Marca: Laboratories Sales™ 150826D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Viales de vidrio tubulares de alta calidad adecuados para aplicaciones de diagnóstico, farmacéuticas y sanitarias en el laboratorio.
  • Fabricado con vidrio neutro transparente tipo 1B.
  • Hay disponibles juntas de crimpado de aluminio y tapones de caucho
  • También hay disponibles herramientas de crimpado manuales y destaponadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 20mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 24mm
Material Vidrio neutro transparente tipo 1B
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de diagnóstico, farmacéuticas y sanitarias
N.º por caja 160
Tamaño de la abertura (métrico) 20 mm
Modelo Tubular
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Vial inyección