Descripción
- Fabricado con vidrio neutro transparente tipo 1B.
- Hay disponibles juntas de crimpado de aluminio y tapones de caucho
- También hay disponibles herramientas de crimpado manuales y destaponadores
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio (Tipo 1B) |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| N.º por caja | 208 |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 20 mm |
| Modelo | Tubular |
| Altura (métrico) | 39 mm |
| Tipo de producto | Vial inyección |