Learn More
Alla France™ Hidrómetro de vidrio
Código de producto. 11773183
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,800 a 0,900 g/ml
De 1,000 a 1,100 g/ml
De 1,100 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,300 g/ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
11773183 De 0,800 a 0,900 g/ml 1 PCS
11793183 De 1,000 a 1,100 g/ml 1 PCS
11703193 De 1,100 a 1,200 g/ml 1 PCS
11713193 De 1,200 a 1,300 g/ml 1 PCS
4 options
Código de producto. 11773183
Marca: Alla France™ 3010FG080/20qp
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos hidrómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de vidrio Alla France™ presentan una referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
  • Hidrómetros de uso general
  • Serie de 100 g/ml
  • Escala de densidad (g/ml)
  • Lectura bajo el menisco
  • Sin certificado
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud ±0,002 g/ml
Longitud (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Intervalo de gravedad específica De 0,800 a 0,900 g/ml