Learn More
Rogo Sampaic™ Tarro de tinción Hellendahl de vidrio
Código de producto. 11712654
Change view
Click to view available options
Número de portaobjetos:
8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Número de portaobjetos unitSize
11712654 8 1 PCS
1 options
Código de producto. 11712654
Marca: Rogo Sampaic™ BPL001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Capacidad para 8 portaobjetos de microscopio de aprox. 76 x 26 mm o para 16 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior. Los tarros de tinción Hellendahl de vidrio Rogo Sampaic™ están fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Vidrio transparente
  • Forma de pared alta
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Tarro de tinción
Número de portaobjetos 8
Dimensiones (L x An) 60 x 60 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Fondo (métrico) 100 mm