Learn More
Witeg™ Embudo de vidrio y llave de paso
Descripción
- Embudo ST y llave de paso
- ST 19/26
- Ángulo de 60 °
- Diámetro de 50 mm
- Tapón de 4 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 50 mm |
| Material | Vidrio |
| Ángulo | 60° |
| Descripción | Tapón de 4 mm |
| Incluye | Rosca-tuerca de retención |
| Número de junta | ST 19/26 |
| Llaves de paso | Sí |
| Tipo de producto | Embudo |