Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de cromatografía flash de vidrio
Código de producto. 10659771 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modelo:
D.I.: 20 mm
D.I.: 25 mm
D.I.: 30 mm
D.I.: 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo unitSize
10659771 400 mm D.I.: 25 mm cada uno
10440132 200 mm D.I.: 20 mm cada uno
10073131 400 mm D.I.: 20 mm cada uno
10164801 300 mm D.I.: 30 mm cada uno
10450132 200 mm D.I.: 25 mm cada uno
10093141 400 mm D.I.: 30 mm cada uno
10690152 300 mm D.I.: 40 mm cada uno
10246281 450 mm D.I.: 40 mm cada uno
8 options
Código de producto. 10659771
Marca: Macherey-Nagel™ 727403
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio
Modelo D.I.: 25 mm
Tipo Columna Flash
Incluye con adaptador y grifo de PTFE
Tipo de columna Columna de vidrio de cromatografía flash
Para utilizar con (aplicación) Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso