Especificaciones
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Vidrio |
| Modelo | D.I.: 20 mm |
| Tipo | Columna Flash |
| Incluye | con adaptador y grifo de PTFE |
| Tipo de columna | Columna de vidrio de cromatografía flash |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso |