Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de cromatografía flash de vidrio
Código de producto. 10164801 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modelo:
D.I.: 20 mm
D.I.: 25 mm
D.I.: 30 mm
D.I.: 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10164801
Marca: Macherey-Nagel™ 727404
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Modelo D.I.: 30 mm
Tipo Columna Flash
Incluye con adaptador y grifo de PTFE
Tipo de columna Columna de vidrio de cromatografía flash
Para utilizar con (aplicación) Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso